Merck
57059
Supelco
Disposable Liners for Visiprep DL Manifolds (included with 57044 and 57265)
PTFE, pk of 100
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
PTFE
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 100
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Disposal valve liners eliminate contamination from one sample to the next.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)