Merck
52631-U
Supelco
Discovery® DPA-6S SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
PE frit (20 μm)
polypropylene
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 2 g
kiszerelés
pk of 20
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
20 mL
szennyeződések
<5% Water content
Mátrix
polyamide resin base material
mátrix aktív csoport
amide, poly- phase
részecskeméret
50-160 μm
pH-tartomány
4.5-7.5(surface pH)
térfogatsúly
0.2‑0.3 g/mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous or methanolic solutions
  • Polyamide Resin: Particle Size: 50-160μm, Surf pH: 4.5-7.5, Density: 0.2-0.3 cm3/g, Water Content: < 5 %
  • Used to adsorb polar compounds (-OH groups, esp. phenolic compounds) from aqueous or methanolic solutions under the reversed-phase mechanism through strong hydrogen bonding between compound hydroxyl groups and amide groups of the resin
  • Useful for extracting tannins, chlorophyll, humic acid, pharmacologically active terpenoids, flavanoids, gallic acid, catechol A, protocatechuic acid, and phloroglucinol
  • Also useful for extracting aromatic carboxylic acids and nitroaromatic compounds
  • Irreversibly retains quinones
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discovery® DPA-6S SPE Tube
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)