Y1375
YPD Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Yeast Peptone Dextrose Broth
About This Item
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Bacteriological peptone, 20 g/L
Glucose, 20 g/L
Yeast extract, 10 g/L
kiszerelés
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
beige
pH
6.3-6.7
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?