W3513
Water
HPLC grade, suitable for HPLC
Szinonimák:
H2O
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Grade:
BioPerformance Certified
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Water, BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
Minőségi szint
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
3 mmHg
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Abszorpció
≤0.05 at 290
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Water has been used:
- as a component of the reaction mixture for polymerase chain reaction (PCR)
- in the dilution of plasmids for real-time PCR
- as a component of 1X TE buffer and library elution buffer (LEB)
Elkészítési megjegyzés
This product is prepared from double distilled and deionized water
Egyéb megjegyzések
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?