W3500
Water
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell culture grade water, Ultra-filtered Water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/mL endotoxin
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is a very low endotoxin (less than 1 EU/mL), 0.2 micron filtered.
Alkalmazás
For use in the preparation of cell culture media, and cell suspension and washing solutions.
Egyéb megjegyzések
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?