W1503
Water
sterile filtered, suitable for embryo cell culture, BioXtra
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Water, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioXtra
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Water has been used in the preparation of mouse sperm cryopreservation medium, for suspension of particulate samples in various studies
Water is suitable for use in embryo manipulation.
Water has been used:
Water has been used:
- in toxicological analyses for the suspension of emission particles
- for suspension of particulate samples in various studies
- in cell cultivation and exposure
- for washing cells in calcium free water during the detection of intracellular calcium changes
Egyéb megjegyzések
Easily compare specifications for water products with the water specification table.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?