TOX8
In Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based
Szinonimák:
Fluorescent resazurin toxicology assay
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
liquid
Minőségi szint
használat
1 kit sufficient for 2,000 tests
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
protein quantification: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
In Vitro Toxicology Assay Kit (Resazurin based) is designed for fluorometrically or spectrophotometrically determining cell number as a function of metabolic activity using the dye resazurin. The resazurin method is simple, accurate, and reproducible
Alkalmazás
In Vitro Toxicology Assay Kit, Resazurin based has been used:
- in cell viability assay of human primary fibroblasts
- to determine the cell proliferation rate in murine pre-osteoblasts
- to determine the metabolic activity of microfluidic and monolayer cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bioreduction of the dye reduces the amount of its oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?