Merck
T9285
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA buffer solution
100X concentrate for Northern and Southern blotting
Szinonimák:
Tris-EDTA wash buffer, TE buffer solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
liquid
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
alkalmazás(ok)
sample preparation
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris EDTA buffer is commonly used in molecular biology for reconstitution and storage of many precipitated biomolecules, including DNA and RNA. Tris-HCl is a commonly used buffer and EDTA is a metal chelating agent. TE buffer solubilizes nucleic acids while protecting the molecules from degradation. It is used in nucleic acid isolation, which may be done prior to nucleic acid gel electrophoresis and Northern or Southern blot hybridization.
Alkalmazás
TE buffer has been used for:
  • isolate, resuspend, or store DNA and RNA for PCR or qPCR
  • gel electrophoresis, including Northern and Southern blotting
  • bacterial cells, for AmpC disk test, to measure β-lactamases released from the cells
  • antigen retrieval for immunohistochemistry
Elkészítési megjegyzés
TE Buffer contains 1M Tris-HCl (pH approximately 8.0), containing 0.1M EDTA.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-EDTA buffer solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)