Merck
T8154
Sigma-Aldrich
Trypan Blue solution
0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Blue cell viability dye
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H24N6Na4O14S4
CAS Number:
Molekulatömeg:
960.81
Beilstein:
4360496
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
0.4%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
ambient
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
For the same product in a convenient lyophilized (powder) format, please see T6146
Trypan Blue (TB), an anionic hydrophilic azo dye, crosses only the cell membranes of dead cells, thereby staining dead tissues/cells blue. It is used in quantitative microscopy for a dye exclusion staining technique to differentiate between live and dead mammalian cells.
Trypan blue is a dye used to distinguish between live and dead cells. It is a vital stain that is not absorbed by healthy viable cells, but stains cells with a damaged cell membrane. This way, only dead cells can be counted. The method is sometimes referred to as the dye exclusion method.
Alkalmazás
Trypan Blue solution has been used:
  • in cell viability assay to count viable and dead cells
  • in rescue assay to count viable cells
  • in trypan blue exclusion counting method to determine proliferation curve
  • as the saline control and in the preparation of lipopolysaccharide (LPS) solution to confirm the success of LPS infusion
  • in trypan blue dye exclusion test to determine gastric epithelial cells (GEC) viability
  • to count GEC cells using a hemocytometer
Elkészítési megjegyzés
Prepared in 0.81% sodium chloride and 0.06% potassium phosphate, dibasic.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)