Merck
T6567
Sigma-Aldrich
Trypsin from porcine pancreas
Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated
Szinonimák:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
oldhatóság
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Trypsin is a serine protease that is usually used in biochemistry and biology as an important enzymatic reagent. This method produces a highly purified trypsin product suitable for proteomics research. Proteomics Grade ideal for use in both solution and in-gel tryptic digestions. Trypsin, a serine protease, is present in the digestive system of several vertebrates.
Alkalmazás
Trypsin from porcine pancreas is used for the following applications:
  • In-gel protein digestion and MALDI-TOF mass spectrometry analysis
  • Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI-MS) analysis
  • Surface proteome profiling of L. plantarum
  • Gel Filtration, Ultracentrifugation, and Rotary Shadowing Electron Microscopy
  • Mass spectrometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Trypsin is routinely used in proteomics research for peptide mapping and protein sequence work, due to its highly specific cleavage resulting in a limited number of tryptic peptides. It hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues.. The enzyme also exhibits esterase and amidase activities. Trypsin acts as a cell culture tool. It is used to hydrolyze allergenic proteins to produce hypoallergenic milk in industries.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)