Merck
T4661
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS Number:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
aminopeptidase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% (titration)
Forma
crystalline
veszteség
≤5% (loss on drying, 110 °C)
szín
white
pH
10.0-11.5
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Alkalmazás
Tris base has been used:
  • As a component of lysis buffer for cell disruption
  • In the preparation of TBE solution for PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)
  • In studies of double stranded complexes of peptide nucleic acids (PNA) and their complementary DNA sequences, by use of anion exchange HPLC
  • In capillary electrochromatography and UV analysis of tocopherols and tocotrienols
Kiszerelés
Meets all specifications for T1503. For biotechnology, diagnostics or manufacturing use. Please inquire for commercial quantities.
Analízis megjegyzés
Not pyrogen tested. Certificates of analysis are available with lot specific information.
Egyéb megjegyzések
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)