T2397
Tyrode′s Salts
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Tyrode′s buffer
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
With sodium bicarbonate
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 1.0 g/L (Dextro
Dextro)
NaHCO3: 1.0 g/L
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Tyrode′s Salts solution is designed to work with mammalian cells. This balanced salt solution can be used for diluting protein components of media of natural origin. Balanced Salt solution plays a role in providing a buffer system to maintain the medium in optimum pH range (7.2-7.6), irrigating and diluting while maintaining the intra- and extracellular osmotic balance. It facilitates the maintenance of normal cell metabolism by giving water and bulk inorganic ions. Balanced Salt solution provides the energy source for cell metabolism by supplying nutrients.
Alkalmazás
Tyrode′s Salts has been used:
- to incubate sperms collected from cauda epididymis of rat, mouse, guinea pig, golden hamster and rabbit
- for the transportation of lower uterine segment (LUS) strips from women
- for the transportation of Cor.4U human-induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived cardiomyocytes
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?