Merck
T2145
Sigma-Aldrich
Tyrode′s Salts
Powder, without sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Szinonimák:
Tyrode′s Buffer, Tyrode′s Solution, Tyrode′s buffer
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Tyrode′s Salts, Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tyrode′s Salts play an important role in tissue culture. A salt solution′s basic function is to maintain the pH and osmotic balance in the medium and to provide the cells with water and essential inorganic ions.
Alkalmazás
Tyrode′s Salts has been used:
  • for seeding cardiomyocytes culture for optical based phenotyping and imaging studies
  • to incubate 3T3-L1 pre-adipocytes in calcium intracellular assays
  • as a medium for the isolation and culturing of myofiber extensor digitorum longus (EDL) muscle
Mennyiség
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 1.0 g/L sodium bicarbonate.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)