Merck
T1775
Sigma-Aldrich
L-Thyroxine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molekulatömeg:
776.87
Beilstein:
2228515
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32190102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
5-50 ng/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... THRA(7067), THRB(7068), TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Általános leírás
Thyroxine (T4) is a tetraiodo derivative of the p-hydroxyphenyl ether of tyrosine, which functions as growth factors or cell growth inhibitors. T4 is used to treat hypothyroidism and thyroid carcinoma. It regulates energy metabolism.
Alkalmazás
L-Thyroxine has been used to investigate its role in colorectal cancer cell lines HCT 116 (APC wild type) and HT-29 (APC mutant). It has also been used to evaluate its effects on pro-inflammatory tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), angiogenic vascular endothelial growth factor (VEGF), leukocyte adhesion, intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and E-selectin in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Thyroxine (T4) and triiodo-L-thyronine (T3) are iodine-containing hormones produced from thyroglobulin in the thyroid follicular cells. The stimulation of metabolic rate and regulation of growth and development by these hormones appear to be due to their effects on DNA transcription and, thus, protein synthesis.
Elkészítési megjegyzés
For long term storage, keep stock solutions at -20° in working aliquots and avoid repeated freeze/thaw cycles. Solutions stored at 2-8 °C are stable for up to 30 days.
Feloldás
To prepare 20 μg/ml stock solution, dissolve in 50 ml sterile culture medium per mg thyroxine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Thyroxine
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)