SRE0047
Proteinase K from Tritirachium album
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, Molecular Biology
Szinonimák:
Endopeptidase K
About This Item
biológiai forrás
fungus (Tritirachium album)
Minőségi szint
grade
Molecular Biology
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein
molekulatömeg
28.93 kDa
szennyeződések
≤1 ppm DNA
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?