Merck
SRE0005
Sigma-Aldrich
Proteinase K from Tritirachium album
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Szinonimák:
Endopeptidase K
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
28.93 kDa
koncentráció
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
szennyeződések
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
Useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Proteinase K is a stable and highly reactive serine protease. Evidence from crystal and molecular structure studies indicates the enzyme belongs to the subtilisin family with an active-site catalytic triad (Asp39-His69-Ser224). It is stable in a broad range of environments: pH, buffer salts, detergents (SDS), and temperature. In the presence of 0.1-0.5% SDS, proteinase K retains activity and will digest a variety of proteins and nucleases in DNA preparations without compromising the integrity of the isolated DNA.
Egység definíció
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Jogi információk
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)