Merck
SML0491
Sigma-Aldrich
Ritonavir
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
A-84538, ABT-538, Abbott 84538
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H48N6O5S2
CAS Number:
Molekulatömeg:
720.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(OCC1=CN=CS1)N[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](NC([C@@H](NC(N(CC2=CSC(C(C)C)=N2)C)=O)C(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Alkalmazás
Ritonavir has been used:
  • as a human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitor to study its effects on placental endocrine function
  • as an HIV protease inhibitor to study its effects on reduction of tetrazolium dye in human embryonic kidney cells
  • as an organic anion transporting polypeptide (OATP) inhibitor to study its effect on hepatic uptake of bergapten and imperatorin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ritonavir is an HIV protease inhibitor now used frequently as a booster of other protease inhbitors. Ritonavir inhibits cytochrome P450-3A4 (CYP3A4), a liver enzyme that normally metabolizes protease inhibitors. It has also been investigated as a possible anti-cancer agent.
Ritonavir is an HIV protease inhibitor; antiretroviral.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)