Merck
S9378
Sigma-Aldrich
Sucrose
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
crystals
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤5 ppm heavy metals
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
Abszorpció
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
alkalmazás(ok)
agriculture
idegen aktivitás
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Sucrose has been used:
  • in plant cultivation and regeneration
  • cryopreservation
  • clear unobstructed brain/body imaging cocktails and computational analysis (CUBIC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sucrose, a non-reducing disaccharide is abundantly present in photosynthetic organisms including plants. It is the main constituent of molasses. Sucrose is used in food industry as liquid sugar. It is also a component of foodstuffs and beverages. In higher plants, sucrose participates in growth and development. It is an important human macronutrient. Sucrose is used in foods as a sweetening agent.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)