Merck
S8501
Sigma-Aldrich
Sucrose
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
powder
elérhetőség
not available in Japan
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
  • Validating Well-Functioning Hepatic Organoids for Toxicity Evaluation.: This study highlights the development and validation of hepatic organoids for toxicity assessment, utilizing sucrose as a key component in the culture medium to simulate liver function and responses. (Choi et al., 2024).
  • Changes in Metabolite Profiles of Chinese Soy Sauce at Different Time Durations of Fermentation Studied by (1)H-NMR-Based Metabolomics.: This research investigates the metabolic changes in soy sauce during fermentation, with a focus on the role of sucrose in the fermentation process and its impact on the final product′s flavor profile. (Uddin et al., 2024).
  • Glycolysis and Automated Plaque Regrowth Method for Evaluation of Antimicrobial Performance.: The study examines the antimicrobial efficacy of various compounds, including sucrose, in glycolysis and plaque regrowth assays, contributing to the understanding of dental health and microbial interactions. (Karlinsey & Karlinsey, 2024).
  • Predicting the Stability of Formulations Containing Lyophilized Human Serum Albumin and Sucrose/Trehalose Using Solid-State NMR Spectroscopy.: This research focuses on the stability of pharmaceutical formulations, using sucrose and trehalose as stabilizers in lyophilized human serum albumin preparations, assessed through advanced NMR techniques. (Tower et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)