Merck
S7903
Sigma-Aldrich
Sucrose
≥99.5% (GC), BioXtra
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
sugar cane
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
szín
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Sucrose may be used to prepare density gradients for cell/organelle separation. The refractive index of the solution will be directly related to the density. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media, and in various enzymatic assays.
Elkészítési megjegyzés
Solutions can be autoclaved for 15-20 minutes at a maximum of 121 °C. There will be some hydrolysis to glucose and fructose, depending in part on how rapidly the autoclave comes to the required temperature and pressure. Care must be taken to prevent solutions from caramelizing.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)