RDD008
Trizma® base
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri™
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Product Name
Trizma® base, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.9%
grade
anhydrous
Minőségi szint
leírás
aminopeptidase substrate
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.9%
Forma
powder
minőség
free-flowing
nem tartalmaz
Carbon Fiber
szennyeződések
≤0.2% Water (Karl Fischer)
szín
white
pH
10.5-12
7-9
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (Water < 0.2%)
Abszorpció
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare Tris-HCl, which is used as a component of lysis buffer for protein characterization
- In the preparation of Tris-buffered saline Tween-20 (TBST) buffer for Western blotting
- In the preparation of TBS (Tris-buffered saline) that is used for dialysis to neutralize a protein
- As a component of nuclei extraction buffer
Egyéb megjegyzések
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?