Merck
PP0540
Sigma-Aldrich
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Szinonimák:
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.28
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
konjugátum
(O-linked)
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Mennyiség
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Jogi információk
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Csak a készletek alkatrészei
Termékszám
Leírás
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
A készletek elemei külön is megvásárolhatók
Termékszám
Leírás
Biztonsági adatlap
  • Centrifugal Filter Unit
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
82.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27.79 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)