PP0520
GlycoProfile™ 2-AB Labeling Kit
Szinonimák:
2-AB Labeling Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
The GlycoProfile™ labeling kits are designed for efficient labeling of N-linked, O-linked, and glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchored glycans with either 2-aminobenzamide (2-AB) or 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid; 2-AA). These small fluorophores increase the spectral absorption of glycans, improving the detection of labeled glycans by HPAE (high-performance anion exchange chromatography), HPLC, and ESI-MS (electrospray mass spectroscopy) methods. Binding is robust and the resulting dye-glycan conjugates are stable, with no degradation during post-labeling analysis.
Alkalmazás
GlycoProfile™ 2-AB Labeling Kit has been used for the labelling of N-linked glycans from human IgG, Bovine fetuin, and human epididymis protein 4. It has also been used for labelling free oligosaccharides from mouse spleen.
While 2-AB is slightly less sensitive than 2-AA, it is suitable for downstream glycan analysis by HPAE, HPLC and ESI-MS. Although suitable for the same applications, 2-AA is better suited for SDS-PAGE.
Jogi információk
Labeling of glycans with 2-AB is covered under US Patent No. 5,747,347 and its foreign equivalents.
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Csak a készletek alkatrészei
Termékszám
Leírás
- 2-AB Labeling Reagent 2 x 5
- Dimethyl sulfoxide (DMSO) 2 x 350
- Acetic acid, glacial 2 x 200
- Reductant (sodium cyanoborohydride) 2 x 6
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?