P7626
Phenylmethanesulfonyl fluoride
powder, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
α-Toluenesulfonyl fluoride, Benzylsulfonyl fluoride, PMSF, Phenylmethylsulfonyl fluoride
About This Item
Product Name
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥98.5% (GC)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
powder
mp
91-94 °C
oldhatóság
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.)
H2O: unstable
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Noted general features and benefits of PMSF include the following:
- Inhibits serine proteases such as trypsin and chymotrypsin
- Also inhibits cysteine proteases (reversible by reduced thiols) and mammalian acetylcholinesterase
- Not as effective or as toxic as DFP
- Effective concentration 0.1-1 mM
- Half-life = 1 hr. at pH 7.5
- cell fractionation.
- used as a supplement in nuclear protein extraction.
- inhibitor of cholesterol esterase (CE) and pseudocholinesterase (PCE).
- used for the collection of blood prior to centrifugation to quantify plasma ANP levels.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?