Merck
P7527
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E1
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H34O5
CAS Number:
Molekulatömeg:
354.48
Beilstein:
5294062
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥60% (HPLC)
Forma
powder
koncentráció
≥60% (HPLC)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Alkalmazás
For use in cell culture applications for the study of prostaglandin regulated cell signaling and gene regulation.
Prostaglandin E1 has been used in maintaining mice proximal tubule, and NRK-52E, a rat renal epithelial cell line.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Prostaglandins mediate vasodilation and vasoconstriction, the E series of prostaglandin is a highly effective vasodilator. It is known to efficiently cause erythema. Prostaglandin E1 is considered as a potent pyretic factor, and acts through cerebral ventricles. Prostaglandin E1 is useful to prolong cardiovascular function in new born suffering from ductus-dependant congenital heart disease until surgery.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E1
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)