P4850
Proteinase K from Tritirachium album
buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Szinonimák:
Endopeptidase K
About This Item
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
28.93 kDa
koncentráció
≥10 mg/mL
≥800 units/mL
szennyeződések
≤0.5 ppm DNA (PicoGreen® assay)
idegen aktivitás
DNase, Nickase and RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
- in bovine endometrial epithelial cells for herpes viral DNA extraction
- for viral RNA extraction from nasal swabs
- as a component of phase lock and direct PCR lysis buffer
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?