P0409
Prostaglandin E2
synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
About This Item
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
0.25-100 ng/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Géninformáció
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGER3(5733), PTGER4(5734), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.
Fizikai forma
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E2
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?