M8787
Magnesium chloride solution
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Szinonimák:
PCR optimization
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2
CAS Number:
Molekulatömeg:
95.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
liquid
kiszerelés
vial of 1.5 mL
koncentráció
25 mM±1 mM
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium chloride solution is suitable for the optimization of polymerase chain reactions (PCR). Magnesium chloride acts as a source of magnesium ions for polymerase chain reactions (PCR). It influences the primer-template annealing temperature, fidelity, specificity, and yield. Excess amounts of magnesium can cause an increase in nonspecific products, while lack of magnesium can lead to reduced yield.
Alkalmazás
Magnesium chloride solution has been used as a component of the:
- amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR)
- amplification mixture in an inter simple sequence repeats (ISSR)-PCR
- reaction buffer in 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer (ITS) PCR amplification and restriction analysis (ITS-PCR-RFLP)
- PCR master mix for quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT PCR) to amplify reversely transcribed cDNA
- reaction mix for RT-PCR to assess the gene expression
Alkalmasság
Suitable for optimization of polymerase chain reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?