Merck
M8537
Sigma-Aldrich
MCDB 131 Medium
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
131 Medium, Medium 131, Molecular, Cellular, and Development Biology 131 medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
koncentráció
11.6 g/L
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
MCDB-131 medium provides a defined and optimally balanced nutritional environment that selectively promotes the growth of specific cell types. MCDB-131 is designed to support clonal growth of human microvascular endothelial cells, including human umbilical vein endothelial cells, when supplemented with 0.7% FBSP, 10 ng/ml epidermal growth factor, and 1 μg/ml hydrocortisone. MCDB media is made for the low-protein or serum-free growth of specific cell types using hormones, growth factors, trace elements, or low levels of dialyzed fetal bovine serum protein (FBSP). 
Alkalmazás
MCDB-131 Medium has been used:
  • as a component of the basal medium to culture bovine retinal endothelial cells
  • to culture bovine lung microvascular endothelial cells
  • for the isolation of porcine endocranial endothelial cells and porcine aortic endothelial cells
Mennyiség
Formulated to contain 11.6 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 1.18 g/L sodium bicarbonate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)