Merck
M8403
Sigma-Aldrich
McCoy′s 5A Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
5A basal medium
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
McCoy′s 5A Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
McCoy′s 5A Medium is suitable for the primary culture of cells from a wide range of tissue. It is recommended for the production of viruses in primary cell cultures.
Alkalmazás
McCoy′s 5A Medium has been used to maintain:
  • G-361 melanoma cells;
  • 87-MG cells
  • human colon carcinoma cell line HCT116
Biokémiai/fiziológiai hatások
McCoy′s 5A Medium has been originally developed to support liver tumor cells by modification of the amino acids found in BME. This formulation has also been used to support the growth of primary cultures of bone marrow, skin, gingiva, kidney, omentum, adrenals, lung, spleen, rat embryos, and other cell types.
Feloldás
Supplement with 0.22 g/L L-glutamine.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)