Merck
M4892
SAFC
McCoy′s 5A Medium
Modified, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
5A basal medium
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
McCoy′s 5A Medium is recommended to produce viruses in primary cell cultures.
Alkalmazás
McCoy′s 5A Medium has been used for culturing:
  • human colon carcinoma cell lines (HCT116, RKO, FET, CBS, HCT116b, and TENN) to study the function of leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor (LGR5) in colon cancer metastasis
  • human colorectal HCT116 cells to study miR-224 over-expression in cancer
  • osteoblasts to study ion reactivity of calcium-deficient hydroxyapatite in standard cell culture media
Biokémiai/fiziológiai hatások
McCoy′s 5A Medium has been originally developed to support liver tumor cells by modification of the amino acids found in BME. This formulation has also been used to support the growth of primary cultures of bone marrow, skin, gingiva, kidney, omentum, adrenals, lung, spleen, rat embryos, and other cell types.
Mennyiség
Formulated to contain 11.9 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)