Merck
L9640
Sigma-Aldrich
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
lyophilized powder
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
hatékonyság
<20 μg/mL agglutination activity
összetétel
Protein, 100% biuret
szennyeződések
salt, essentially free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Analízis megjegyzés
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)