L8775
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
agarose conjugate, saline suspension
Szinonimák:
Galanthus nivalis lectin, GNL
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
2-4 mg protein per mL
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
kapacitás
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Biokémiai/fiziológiai hatások
GNL agglutinates rabbit erythrocytes; human erythrocytes are not agglutinated. GNL sugar specificity is directed to the nonreducing end of the terminal α-D-mannosyl residue of glycoconjugates.
Fizikai forma
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15mM Sodium Azide.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?