Merck
L5520
Sigma-Aldrich
L-15 Medium (Leibovitz)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Leibovitz L15
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
L-15 Medium (Leibovitz) was initially prepared to be used in carbon dioxide (CO2) free systems, which involves sodium bicarbonate. The complement of free base amino acids, salts, and galactose buffers it. This aids the maintenance of physiological pH control.
Alkalmazás
L-15 Medium (Leibovitz) has been used:  
  • in protein incorporation for incubation of high blastula embryos and to avoid the abnormal development of embryos
  • as a supplement in sterile cell media for the dissection and isolation of kidney cells
  • as a component of culture buffer for the tissue culture of Newt lung cells
Feloldás
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15 Medium (Leibovitz)
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)