L5142
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
biotin conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?konjugátum
biotin conjugate
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
összetétel
Protein, ≥80% E1%/280
a címkézés mértéke
2-4 mol biotin per mol protein
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Wheat germ lectin (WGA) from Triticum vulgaris exists as a homodimer and has multiple N-acetyl glucosamine (GlcNAc) binding sites. It is resistant to protein denaturation agents and is used for the detection of O-GlcNAc proteins. WGA binding to N-glycolylneuraminic acid (Neu5Ac) may modulate pro-inflammatory immune response.
Alkalmazás
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) has been used:
- in lectin binding assay of samples from intrauterine stages of filarial parasites
- in the histological studies of mice myocytes
- for the generation bead-biotin-WGA complex with Dynabeads® M-280 Streptavidin magnetic beads for lectin magnetic separation of Toxoplasma gondii oocytes from water samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Kiszerelés
Package size based on protein content.
Fizikai forma
Contains sodium citrate
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Jogi információk
Dynabeads is a registered trademark of Invitrogen Dynal AS Corp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?