L4895
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
FITC conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<50 μg/mL agglutination activity
összetétel
Protein, ~50% Lowry
a címkézés mértéke
~2 mol FITC per mol protein
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Lectins are carbohydrate-binding proteins. They are omnipresent and usually found in fungi, plants and animals. The secondary structure of this protein is rich in β-strands and possesses carbohydrate binding sites on the surface.
Alkalmazás
For the fluorescent detection of glycoproteins containing β(1→4)-N-acetyl-D-glucosamine
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) has been used:
- to treat transfected cells for immunofluorescence
- to stereotaxically inject into mice for neuronal tracing
- in immunohistochemistry for the analysis of myocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lectin plays a key role in glycoconjugate characterizing, imaging and targeting. Its use in a microarray assay, enable efficient glycome profiling. In plants and fungi, lectin defends against pathogens/feeders. Lectin also plays a major role in host recognition and tissue adhesion.
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Kiszerelés
Package size based on protein content.
Fizikai forma
Contains phosphate buffer salts
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?