L4386
L-15 Medium (Leibovitz)
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Leibovitz L15
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
L-15 Medium (Leibovitz), With L-glutamine, powder, suitable for cell culture
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
L-15 Medium (Leibovitz) is formulated for use in carbon dioxide (CO2) free systems requiring sodium bicarbonate supplements. It supports established cell lines, such as human larynx epidermoid cells (HEp-2) and Rhesus monkey kidney epithelial cells (LLC-MK2), as well as primary explants of embryonic and adult human tissue. L-15 medium can also be used for culturing viruses.
Alkalmazás
L-15 Medium (Leibovitz) has been used:
- to study the toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) with primary cultures of Eisenia fetida coelomocytes
- to culture crab hepatopancreas and ovary tissues
- as a component of the dissociation medium for infusion of the pancreas of mice
Mennyiség
Formulated to contain 13.8 grams of powder per liter of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15 Medium (Leibovitz)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?