Merck
L3892
Sigma-Aldrich
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Triticum vulgaris
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
Teszt
≥85% protein basis (Warburg-Christian)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
<40 μg/mL agglutination activity
peroxidase activity
50-200 units/mg protein
összetétel
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Detects glycoproteins containing β(1→4)-N-acetyl-D-glucosamine when used with appropriate peroxidase substrate
General Western Blot Protocol:
  • Glycoprotein sample size: 500ng
  • Lectin Concentration: 0.1ug/ml
  1. Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
  2. Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
  3. Transfer gel to a PVDF membrane
  4. Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
  5. Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
  6. Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
  7. Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Kiszerelés
Package size based on protein content.
Egység definíció
One unit will form 1.0 mg of purpurogallin from pyrogallol in 20 sec at pH 6.0 at 20 °C.
Fizikai forma
Contains citrate buffer
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Prepared from peroxidase type VI (P8375) using a modification of the method of O′Sullivan, which favors low molecular weight conjugates. Repurified after conjugation by affinity chromatography.
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)