Merck
L1882
Sigma-Aldrich
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
5-10 mg per mL
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
kapacitás
≥0.1 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Lectins are carbohydrate-binding proteins, found in fungi, plants and animals. The secondary structure of a lectin is rich in β-strands and possesses a carbohydrate binding sites on the surface.
Alkalmazás
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lectins are known to be useful in glycoconjugate characterizing, imaging and targeting. They specifically interact with oligosaccharides, glycoproteins and glycolipids. Hence, lectins are used in microarray assays, enabling efficient glycome profiling. In plants and fungi, lectins defend against pathogens or feeders. They are also involved in host recognition and tissue adhesion.
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Fizikai forma
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15 mM sodium azide
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)