L1518
L-15 Medium (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Leibovitz L15
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
L-15 Medium (Leibovitz) has been originally formulated for use in carbon dioxide-free systems requiring sodium bicarbonate supplements. L-15 supports established cell lines as well as primary explants of embryonic and adult human tissue.
Alkalmazás
L-15 Medium (Leibovitz) has been used to culture WM35 cell lines and the gill cell line, RTgill-W1.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-15 Medium (Leibovitz)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?