L0636
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
suitable for cell culture, BioReagent, lyophilized powder
Szinonimák:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?sterilitás
aseptically processed
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) is a dimeric glycoprotein of 36 kDa. It belongs to the family of chitin-binding proteins. Glycosylated precursor of lectin is synthesized in endoplasmic reticulum.
Alkalmazás
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) has been used:
- to conjugate with N-hydroxysuccinimide (NHS) dye
- to inhibit nuclear import
- to inhibit the nuclear pore of human cervical carcinoma HeLa and SiHa cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) possessing four binding sites is specific for N-acetyl-d-glucosamine and N-acetyl-d-neuraminic acid (sialic acid) residues. Lectins also function as a fungicide. They also possess anti-nutritive effects.
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Egyéb megjegyzések
Highly purified
Elkészítési megjegyzés
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?