Merck
I2911
Sigma-Aldrich
IMDM
StableCell, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
StableCell IMDM, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: yes
glucose: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This IMDM differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures.
Alkalmazás
Guilbert and Iscove demonstrated that precursor cells of erythrocytes and macrophages could be cultured in a totally defined serum free medium supplemented with albumin, transferrin, lecithin, and selenium. This medium is a modification of Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DME) containing selenium, additional amino acids and vitamins, sodium pyruvate, HEPES buffer, and potassium nitrate instead of ferric nitrate. Further studies demonstrated that Iscove′s Medium would support murine B lymphocytes, hemopoietic tissue from bone marrow, B cells stimulated with lipopolysaccharide, T lymphocytes, and a variety of hybrid cells.
Jogi információk
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under StableCell IMDM
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)