HUMANHL56-0002824
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Szinonimák:
CD56+ Cells, HLA typed, Immune Cells, NK Cells
Product Name
Frozen Human Normal CD56+ NK Cells, Negatively Selected, 5 Million Cells/per vial- HLA Typed
biológiai forrás
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Minőségi szint
Teszt
≥85%
Forma
frozen liquid
kiszerelés
vial of 5 Million cells
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
cloudy
tárolási hőmérséklet
-140 to -196°C
Általános leírás
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Natural Killer cells or NK cells, are a subset of lymphocytes that are a component of innate immunity. NK cells are cytotoxic effector cells and play an important role in early response to viral infection and tumors. NK cells are isolated from peripheral blood or other lymphoid tissue and are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, NK cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity assays, and other immunology applications.
HLA characterization data is available for this product.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)