Merck
H9394
Sigma-Aldrich
Hanks′ Balanced Salt solution
Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HBSS
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Hanks′ Balanced Salt solution is recommended for suspension cultures or whenever cell clumping is a problem.
Alkalmazás
Hanks′ Balanced Salt solution has been used:
  • as a component of the culture medium for culturing of mouse cortical slices
  • as a component of the dissociation buffer for incubation of human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and hiPSC-derived cardiomyocytes (CMs)
  • for in situ perfusions of mice liver
Biokémiai/fiziológiai hatások
Balanced salt solution in cell culture plays multiple roles such as, an irrigating, transporting and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance, and provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism. It is also involved in providing a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range (7.2-7.6) and provides the principal energy source for cell metabolism.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)