Merck
H9269
Sigma-Aldrich
Hanks′ Balanced Salt solution
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HBSS
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 0.35 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Formulation: click here.
Alkalmazás
Hanks′ balanced salt solution has been used:
  • in starvation experiments for mammalian cells
  • to collect and maintain brain pieces for primary glial cell culture
  • to wash femoral tissue and bone marrow (BM) to culture mesenchymal stem cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Balanced salt solution (BSS) in cell culture is multifaceted and has various functions. It serves as an irrigating, transporting, and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance. BSS provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism. It combines with carbohydrates, such as glucose to act as the principal energy source for cell metabolism. BSS also provides a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range (7.2-7.6).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)