Merck
H9268
Sigma-Aldrich
Hexadimethrine bromide
≥94% (titration)
Szinonimák:
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106502
NACRES:
NA.26
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥94% (titration)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Hexadimethrine bromide is a quaternary ammonium compound which works as a heparin antagonist. It is also involved in the transformation of low molecular weight DNA.
Alkalmazás
Hexadimethrine bromide can be used to transfect mammalian cells with DNA. It can be used to increase the efficiency of lipofection transfections.
Hexadimethrine bromide has been used for lentivirus infection in cells. It has been used for infection of cells with retroviral supernatant.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)