H8264
Hanks′ Balanced Salt solution
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HBSS
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Hanks’ Balanced Salt solution (HBSS) is a buffer that mimics biological medium and stabilizes cells. It is useful in leucocyte labeling studies. HBSS is an effective preservative for periodontal ligament cells. HBSS lacks essential inorganic ions and is useful in starvation studies.
Alkalmazás
Calcium and magnesium are included in this formulation and support cell adhesion. Used to minimize cell attachment or aggregation.
Hanks’ Balanced Salt solution has been used:
Hanks’ Balanced Salt solution has been used:
- as a rinse solution for hepatocytes
- for hippocampi dissection
- in corrosion testing of dog-bone specimens
- for starvation studies in breast cancer cell line
- as a component of dissociation solution for dorsal root ganglion
- as a chamber solution for the patch-clamp apparatus
Egyéb megjegyzések
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at cloning densities. Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?