Merck
H6648
Sigma-Aldrich
Hanks′ Balanced Salt solution
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
HBSS
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The essential function of Hanks′ Balanced Salt solution is to maintain pH as well as osmotic balance. It also provides water and essential inorganic ions to cells.
Formulation: click here.
Alkalmazás
Hanks′ Balanced Salt solution has been used:
  • to study the degradation and cytotoxic effects of the composite material and the ion and/or magnetite release from the scaffolds.
  • to measure the stability of the magnetic scaffold material in bone tissue engineering.
  • in Fluorometric Measurements of intracellular calcium levels [Ca2+]
  • for isolating polymorphonuclear leukocytes (PMN) from umbilical cord blood
  • For assessing airway inflammation in mice
Egyéb megjegyzések
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at cloning densities. Use this medium when growing cells at low densities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)