Merck
H0888
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O5
CAS Number:
Molekulatömeg:
362.46
Beilstein:
1354819
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Alkalmazás
Hydrocortisone has been used as a supplement in culture media for oligodendrocytes, colon cells and epithelial cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hydrocortisone (also referred to as cortisol) is an endogenous glucocorticoid which is secreted by the adrenal gland. It is produced from the hypothalamus–pituitary–adrenal (HPA) axis. Hydrocortisone interacts with glucocorticoid receptors and regulates various signaling pathways. It is associated with the induction of energy mobilization, increase in cerebral perfusion rates and local glucose consumption. It is also linked with increase in cardiovascular output and respiration, redistribution of blood, delivery of molecules and energy to the brain and muscles and modulation of immune responses.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex. It has three times the anti-inflammatory potency of corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Fizikai forma
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Feloldás
To prepare 50 μg/mL stock solution, add 1.0 mL absolute ethanol to 1.0 mg of product, gently swirl to dissolve, add 19 mL sterile medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortisone
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)