Merck
H0268
Sigma-Aldrich
Hexanucleotide Primers
lyophilized powder
About This Item
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Hexanucleotide primers are a mixture of random 5′-hydroxyl hexanucleotides or hexamers, and can be used to quickly and efficiently prepare radioactive or non-radioactive probes using a DNA polymerase and a suitable DNA template.
Egység definíció
1 A260 unit = approx. 20 μg
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)